Drukuj
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3668-250MG PC3668-1G PC3668-5G
APOSPC3668-250MGEA 174 PLN
APOSPC3668-250MG APOSPC3668-1G APOSPC3668-5G
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
7-Bromo-4-fluorobenzo[b]furan
Formuła: C₈H₄BrFO
Temp. topnienia: 35…36 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09056781
Numer CAS: 253429-31-1