Drukuj
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-amine, 2-Amino-2H-hexafluoropropane
PC3608-1G PC3608-250MG PC3608-5G
APOSPC3608-1GEA 783 PLN
APOSPC3608-1G APOSPC3608-250MG APOSPC3608-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine 97%
2,2,2-Trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethylamine
Formuła: C₃H₃F₆N
Temp. Wrzenia: 57…58 °C
Gęstość: 1,5442 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08460498
Numer CAS: 1619-92-7
Jednostka: 2920
ADR: 8+3,II