Drukuj
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctane-1-thiol
PC3567-1G PC3567-5G
APOSPC3567-1GEA 493 PLN
APOSPC3567-1G APOSPC3567-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol 97+%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanethiol
Formuła: C₈H₅F₁₃S
Temp. Wrzenia: 112…114 °C
Gęstość: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00792427
Numer CAS: 34451-26-8