Drukuj
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-Borono-4-fluorobenzohydrazide, 2-Fluoro-5-(hydrazinecarbonyl)phenylboronic acid
PC3561-1G PC3561-5G
APOSPC3561-1GEA 1250 PLN
APOSPC3561-1G APOSPC3561-5G
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid 95%
2-Fluoro-5-(hydrazinocarbonyl)benzeneboronic acid
Formuła: C₇H₈BFN₂O₃
Temp. topnienia: 183…185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08436072
Numer CAS: 874289-56-2