Drukuj
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2-Chloroethoxy)-1,1,1-trifluoroethane, 5-Chloro-1,1,1-trifluoro-3-oxapentane
PC3546-1G PC3546-5G
APOSPC3546-1GEA 604 PLN
APOSPC3546-1G APOSPC3546-5G
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether 97%
2-Chloroethyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
Formuła: C₄H₆ClF₃O
MW: 162.538 g/mol
Temp. Wrzenia: 114…115 °C
Gęstość: 1.303 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00462515
Numer CAS: 1537-70-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 III