Drukuj
2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3545-25G PC3545-5G
APOSPC3545-25GEA 865 PLN
APOSPC3545-25G APOSPC3545-5G
2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene 98%
2-[(2-Fluorophenyl)amino]nitrobenzene
Formuła: C₁₂H₉FN₂O₂
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08741396
Numer CAS: 28898-02-4
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III