Drukuj
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC3541-10G PC3541-5G
APOSPC3541-10GEA 2230 PLN
APOSPC3541-10G APOSPC3541-5G
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
2,3-Dichloro-6-fluorophenacyl bromide
Formuła: C₈H₄BrCl₂FO
MW: 285.925 g/mol
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368755
Numer CAS: 886762-53-4
Jednostka: 1759
ADR: 8 III