Drukuj
Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3,3,3-Trifluoro-N-(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)propylamine
PC3539-1G PC3539-5G
APOSPC3539-1GEA 899 PLN
APOSPC3539-1G APOSPC3539-5G
Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine 95%
Bis(3,3,3-trifluoroprop-1-yl)amine
Formuła: C₆H₉F₆N
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07784275
Numer CAS: 201057-04-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III