Drukuj
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3502-1G PC3502-250MG
APOSPC3502-1GEA 313 PLN
APOSPC3502-1G APOSPC3502-250MG
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
2-Fluoro-4-nitrophenyl methyl sulphone
Formuła: C₇H₆FNO₄S
Temp. topnienia: 101…103 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD08692411
Numer CAS: 252561-33-4