Drukuj
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
PC3491-1G PC3491-250MG
APOSPC3491-1GEA 3520 PLN
APOSPC3491-1G APOSPC3491-250MG
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine 98%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
Formuła: C₁₀H₁₂F₃N
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD07784289
Numer CAS: 473732-59-1