Drukuj
2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
Dostawca: Apollo Scientific
PC3361-1G PC3361-250MG
APOSPC3361-1GEA 986 PLN
APOSPC3361-1G APOSPC3361-250MG
2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
2-Fluoro-5-(4-methoxyphenyl)pyridine
Formuła: C₁₂H₁₀FNO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09907672
Numer CAS: 444120-93-8