Drukuj
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3337-1G PC3337-5G
APOSPC3337-1GEA 474 PLN
APOSPC3337-1G APOSPC3337-5G
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene 97%
1H,1H,2H-Pentacosafluorotetradec-1-ene
Formuła: C₁₄H₃F₂₅
Temp. Wrzenia: 118…120 °C (20 mm Hg)
Temp. topnienia: 61…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04038351
Numer CAS: 67103-05-3