Drukuj
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenol
PC3295-250MG PC3295-1G PC3295-5G
APOSPC3295-250MGEA 464 PLN
APOSPC3295-250MG APOSPC3295-1G APOSPC3295-5G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride 95+%
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃F₅O
MW: 198.09 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236266
Numer CAS: 116640-12-1
Jednostka: 1760
ADR: 8 III