Drukuj
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC32945-1G PC32945-250MG PC32945-5G
APOSPC32945-1GEA 1740 PLN
APOSPC32945-1G APOSPC32945-250MG APOSPC32945-5G
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene 95%
2-Bromo-5-fluoro-1-cyclopropylbenzene
Formuła: C₉H₈BrF
MW: 215.062 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD21100002
Numer CAS: 1353853-80-1