Drukuj
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC32911-1G PC32911-250MG PC32911-5G
APOSPC32911-1GEA 2320 PLN
APOSPC32911-1G APOSPC32911-250MG APOSPC32911-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzyl bromide
Formuła: C₈H₇BrFNO₂
MW: 248.049 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28797798
Numer CAS: 1803833-24-0
Jednostka: 3261
ADR: 8 II