Drukuj
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propanoic acid
PC32847-1G PC32847-5G
APOSPC32847-1GEA 298 PLN
APOSPC32847-1G APOSPC32847-5G
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid 95%
3-(3-Bromo-4-fluorophenyl)propionic acid
Formuła: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.061 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD12190913
Numer CAS: 866862-24-0