Drukuj
Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC32845-100G PC32845-50G
APOSPC32845-100GEA 1930 PLN
APOSPC32845-100G APOSPC32845-50G
Nonafluoropentanoic anhydride 97%
Nonafluoropentanoic anhydride
Formuła: C₁₀F₁₈O₃
Temp. Wrzenia: 137 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06248659
Numer CAS: 308-28-1
Jednostka: 3265
ADR: 8,III