Drukuj
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethanone, 1-(4-Bromo-2,6-difluorophenyl)ethan-1-one
PC32806-250MG PC32806-1G PC32806-5G
APOSPC32806-250MGEA 110 PLN
APOSPC32806-250MG APOSPC32806-1G APOSPC32806-5G
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone 97%
4'-Bromo-2',6'-difluoroacetophenone
Formuła: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.026 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22570410
Numer CAS: 746630-34-2