Drukuj
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
PC32793-1G PC32793-5G
APOSPC32793-1GEA 160 PLN
APOSPC32793-1G APOSPC32793-5G
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
1-(Fluorosulphonyl)-2,3-dimethyl-1H-imidazol-3-ium trifluoromethanesulphonate
Formuła: C₅H₈FN₂O₂S·CF₃O₃S
MW: 328.262 g/mol
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD31693095
Numer CAS: 2179072-33-2