Drukuj
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3279-1G PC3279-250MG PC3279-5G
APOSPC3279-1GEA 145 PLN
APOSPC3279-1G APOSPC3279-250MG APOSPC3279-5G
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Methyl (E)-3-fluorocinnamate
Formuła: C₁₀H₉FO₂
Temp. Wrzenia: 133…134 °C (17 mm Hg)
Temp. Zapłonu: 103 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07784271
Numer CAS: 74325-03-4