Drukuj
1-Fluoro-4-methyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane di(tetrafluoroborate)
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: SelectFluor II
PC32764-1G PC32764-5G
APOSPC32764-1GEA 1640 PLN
APOSPC32764-1G APOSPC32764-5G
1-Fluoro-4-methyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane di(tetrafluoroborate)
1-Fluoro-4-methyl-1,4-diazoniabicyclo[2.2.2]octane di(tetrafluoroborate)
SelectFluor is a registered trademark of Air Products & Chemicals Inc.
Formuła: C₇H₁₅FN₂·2BF₄
MW: 319.815 g/mol
Temp. topnienia: 225…231 °C
Gęstość: 0.85 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD14156145
Numer CAS: 159269-48-4
Jednostka: 3088
ADR: 4.2 II