Drukuj
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: β-Bromo-2-methoxy-α,α,β,β-tetraflurophenetole, 1-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)-2-methoxybenzene
PC32761-100G PC32761-25G PC32761-5G
APOSPC32761-100GEA 3720 PLN
APOSPC32761-100G APOSPC32761-25G APOSPC32761-5G
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole 98%
2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)anisole
Formuła: C₉H₇BrF₄O₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28040491
Numer CAS: 220004-17-1