Drukuj
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-3-fluoro-5-iodotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-fluoro-5-iodobenzene
PC32739-1G PC32739-250MG PC32739-5G
APOSPC32739-1GEA 1120 PLN
APOSPC32739-1G APOSPC32739-250MG APOSPC32739-5G
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide 95%
3-Fluoro-5-iodobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅BrFI
MW: 314.921 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18396960
Numer CAS: 1261759-75-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II