Drukuj
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: α-Bromo-3-fluoro-4-iodotoluene, 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-iodobenzene
PC32738-1G PC32738-250MG PC32738-5G
APOSPC32738-1GEA 1500 PLN
APOSPC32738-1G APOSPC32738-250MG APOSPC32738-5G
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
3-Fluoro-4-iodobenzyl bromide
Formuła: C₇H₅BrFI
MW: 314.921 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18396959
Numer CAS: 1022931-83-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II