Drukuj
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC32735-1G PC32735-250MG PC32735-5G
APOSPC32735-1GEA 1450 PLN
APOSPC32735-1G APOSPC32735-250MG APOSPC32735-5G
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde 97%
2-Ethynyl-5-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₉H₅FO
Temp. topnienia: 109 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD24674725
Numer CAS: 1015731-79-9