Drukuj
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2,2'-Dibromo-5'-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(2-bromo-5-fluorophenyl)ethan-1-one
PC32728-1G PC32728-250MG
APOSPC32728-1GEA 2330 PLN
APOSPC32728-1G APOSPC32728-250MG
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide 94+%
2-Bromo-5-fluorophenacyl bromide
Formuła: C₈H₅Br₂FO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD23711741
Numer CAS: 1427446-94-3
Jednostka: 3265
ADR: 8,III