Drukuj
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Hydroxy-3-iodo-5-[(trifluoromethyl)thio]aniline, 2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)sulphanyl]phenol
PC32724-1G PC32724-250MG
APOSPC32724-1GEA 4300 PLN
APOSPC32724-1G APOSPC32724-250MG
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol 95%
2-Amino-6-iodo-4-[(trifluoromethyl)thio]phenol
Formuła: C₇H₅F₃INOS
MW: 335.085 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD25976388
Numer CAS: 1448858-58-9