Drukuj
3,5-Difluorophenylacetyl chloride 96%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC32715-1G PC32715-5G
APOSPC32715-1GEA 211 PLN
APOSPC32715-1G APOSPC32715-5G
3,5-Difluorophenylacetyl chloride 96%
3,5-Difluorophenylacetyl chloride
Formuła: C₈H₅ClF₂O
Temp. Wrzenia: 86 °C (15 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00275597
Numer CAS: 157033-24-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,III