Drukuj
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Methoxycarbonyl)-4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene, Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)-2-thenoate
PC32331-1G PC32331-250MG PC32331-5G
APOSPC32331-1GEA 495 PLN
APOSPC32331-1G APOSPC32331-250MG APOSPC32331-5G
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 4-phenyl-5-(trifluoromethyl)thiophene-2-carboxylate
Formuła: C₁₃H₉F₃O₂S
Temp. Wrzenia: 120…122 °C (2 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00110251
Numer CAS: 237385-98-7