Drukuj
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC3226-1G PC3226-250MG
APOSPC3226-1GEA 1100 PLN
APOSPC3226-1G APOSPC3226-250MG
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate 97%
Pentafluorophenyl 4-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)benzoate
Formuła: C₁₈H₁₁F₅N₂O₂
MW: 382.284 g/mol
Temp. topnienia: 85.5…86 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09879978
Numer CAS: 941717-00-6