Drukuj
N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: N-(2-Fluorophenyl)ethylamine
PC3207-10G PC3207-1G PC3207-5G
APOSPC3207-10GEA 3580 PLN
APOSPC3207-10G APOSPC3207-1G APOSPC3207-5G
N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
N-Ethyl-2-fluoroaniline
Formuła: C₈H₁₀FN
Temp. Wrzenia: 72…74 °C (15 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00203991
Numer CAS: 2707-64-4