Drukuj
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Fluoro-4-[4-(hydroxymethyl)-5-methyl-1H-pyrazol-1-yl]benzene, 1-(4-Fluorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-5-methyl-1H-pyrazole
PC31886-1G PC31886-250MG
APOSPC31886-1GEA 731 PLN
APOSPC31886-1G APOSPC31886-250MG
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol 97%
[1-(4-Fluorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl]methanol
Formuła: C₁₁H₁₁FN₂O
Temp. topnienia: 120…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03644148
Numer CAS: 465514-37-8