Drukuj
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC31766-1G PC31766-250MG
APOSPC31766-1GEA 1280 PLN
APOSPC31766-1G APOSPC31766-250MG
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
N-Benzyl-2,4,6-triphenylpyridinium tetrafluoroborate
Formuła: C₃₀H₂₄N·BF₄
MW: 485.323 g/mol
Temp. topnienia: 156 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00960867
Numer CAS: 66310-10-9