Drukuj
3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (3-Fluorophenyl)-(1H-pyrrol-3-yl)methanone
PC3157-1G PC3157-500MG
APOSPC3157-1GEA 3480 PLN
APOSPC3157-1G APOSPC3157-500MG
3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
3-(3-Fluorobenzoyl)-1H-pyrrole
Formuła: C₁₁H₈FNO
MW: 189.186 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08056193
Numer CAS: 893612-64-1
Jednostka: 3261
ADR: 8 III