Drukuj
6-Fluoro-8-(hydroxymethyl)-4H-1,3-benzodioxine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC31432-1G PC31432-250MG
APOSPC31432-1GEA 656 PLN
APOSPC31432-1G APOSPC31432-250MG
6-Fluoro-8-(hydroxymethyl)-4H-1,3-benzodioxine
6-Fluoro-8-(hydroxymethyl)-4H-1,3-benzodioxine
Formuła: C₉H₉FO₃
Temp. topnienia: 73…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02677744
Numer CAS: 306934-89-4