Drukuj
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: (S)-3-Fluoro-α-methylbenzylamine, (S)-1-(3-Fluorophenyl)ethanamine
PC3143-1G PC3143-250MG PC3143-5G
APOSPC3143-1GEA 836 PLN
APOSPC3143-1G APOSPC3143-250MG APOSPC3143-5G
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
(1S)-1-(3-Fluorophenyl)ethylamine
Formuła: C₈H₁₀FN
Temp. Wrzenia: 63…67 °C (4,2 mm Hg)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06761860
Numer CAS: 444643-09-8