Drukuj
Heptafluoroisopropylbenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC3137-1G PC3137-5G
APOSPC3137-1GEA 754 PLN
APOSPC3137-1G APOSPC3137-5G
Heptafluoroisopropylbenzene 98%
Heptafluoroisopropylbenzene
Formuła: C₉H₅F₇
Temp. Wrzenia: 127…128 °C
Temp. topnienia: –10 °C
Gęstość: 1,488 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02093306
Numer CAS: 378-34-7