Drukuj
2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC3114K-1G PC3114K-5G
APOSPC3114K-1GEA 580 PLN
APOSPC3114K-1G APOSPC3114K-5G
2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine 98%
2,4-Bis(trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formuła: C₁₁H₉F₆NO₂
MW: 301.185 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061306
Numer CAS: 237076-67-4