Drukuj
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC31134-1G PC31134-250MG
APOSPC31134-1GEA 928 PLN
APOSPC31134-1G APOSPC31134-250MG
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl 5-cyano-6-methyl-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Formuła: C₁₁H₉F₃N₂O₂
MW: 258.197 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01312037
Numer CAS: 445-71-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III