Drukuj
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-3'-(difluoromethoxy)acetophenone
PC3073-250MG PC3073-5G PC3073-1G
APOSPC3073-250MGEA 870 PLN
APOSPC3073-250MG APOSPC3073-5G APOSPC3073-1G
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
3-(Difluoromethoxy)phenacyl bromide
Formuła: C₉H₇BrF₂O₂
MW: 265.051 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09259003
Numer CAS: 443914-96-3
Jednostka: 1759
ADR: 8 III