Drukuj
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC3053-1G PC3053-250MG PC3053-5G
APOSPC3053-1GEA 1550 PLN
APOSPC3053-1G APOSPC3053-250MG APOSPC3053-5G
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone 95%
2',5'-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)acetophenone
Formuła: C₁₂H₁₀F₆O₃
Temp. topnienia: 90…91 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042271
Numer CAS: 76784-40-2