Drukuj
1H,1H,2'H,3H-Decafluorodipropyl ether 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC3038-25G PC3038-5G
APOSPC3038-25GEA 2690 PLN
APOSPC3038-25G APOSPC3038-5G
1H,1H,2'H,3H-Decafluorodipropyl ether 97%
1H,1H,2'H,3H-Decafluorodipropyl ether
Formuła: C₆H₄F₁₀O
Temp. Wrzenia: 105,9 °C
Gęstość: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00476471
Numer CAS: 65064-78-0