Drukuj
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-α-methylstyrene 95%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303614-1G PC303614-250MG PC303614-5G
APOSPC303614-1GEA 2610 PLN
APOSPC303614-1G APOSPC303614-250MG APOSPC303614-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-α-methylstyrene 95%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)-α-methylstyrene
Formuła: C₁₁H₁₁F₃
MW: 200.2 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer CAS: 2514942-04-0