Drukuj
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303613-1G PC303613-250MG
APOSPC303613-1GEA 2560 PLN
APOSPC303613-1G APOSPC303613-250MG
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formuła: C₈H₃ClF₄O₃
MW: 258.554 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32689357
Numer CAS: 2385608-20-6