Drukuj
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303609-1G PC303609-5G
APOSPC303609-1GEA 2150 PLN
APOSPC303609-1G APOSPC303609-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₈H₇BrF₃N
MW: 254.047 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD28746059
Numer CAS: 1219948-33-0