Drukuj
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303601-1G PC303601-5G
APOSPC303601-1GEA 1740 PLN
APOSPC303601-1G APOSPC303601-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₇Br₂F₃
MW: 331.955 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640174
Numer CAS: 2385223-45-8