Drukuj
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303599-1G PC303599-5G
APOSPC303599-1GEA 1540 PLN
APOSPC303599-1G APOSPC303599-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 97%
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₆BrF₃O
MW: 267.043 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640172
Numer CAS: 2383384-91-4