Drukuj
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303592-1G PC303592-5G
APOSPC303592-1GEA 1540 PLN
APOSPC303592-1G APOSPC303592-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₆BrF₃O₂
MW: 283.042 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD27942784
Numer CAS: 1266728-50-0