Drukuj
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303590-1G PC303590-5G
APOSPC303590-1GEA 1820 PLN
APOSPC303590-1G APOSPC303590-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formuła: C₁₀H₈BrF₃O₂
MW: 297.069 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640165
Numer CAS: 2383520-58-7