Drukuj
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC303588-1G PC303588-5G
APOSPC303588-1GEA 1740 PLN
APOSPC303588-1G APOSPC303588-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₉H₇Br₂F₃
MW: 331.955 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD32640163
Numer CAS: 2386352-03-8
Jednostka: 3265
ADR: 8 III